Merck
1.05886
Supelco
Magnesiumsulfat Heptahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Epsom-Salz
Größe auswählen
500 G
CHF 89.20
1 KG
CHF 148.00
5 KG
CHF 519.00
50 KG
CHF 4’820.00
CHF 89.20
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 89.20
1 KG
CHF 148.00
5 KG
CHF 519.00
50 KG
CHF 4’820.00
About This Item
Lineare Formel:
MgSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-298-2
NACRES:
NA.21
CHF 89.20
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
710 g/L
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Bioflocculant produced by Bacillus velezensis and its potential application in brewery wastewater treatment.: In dieser Forschungsarbeit wird ein von Bacillus velezensis produziertes Bio-Flockungsmittel mit Magnesiumsulfat-Heptahydrat als potenzielles Flockungsmittel bei der Abwasserbehandlung von Brauereien verwendet. Die Studie unterstreicht die Effektivität von Magnesiumsulfat-Heptahydrat bei der Verbesserung der Flockungsmittelleistung und stellt eine kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für das Abwassermanagement in der Getränkeindustrie vor (Agunbiade et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,5 %
Gehalt (komplexometrisch; Gehalt berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0 - 100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,0 - 8,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (400 °C): 48,0 - 52,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf