Merck
S9640
Sigma-Aldrich
Natriumtetraborat Decahydrat
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Borax Decahydrat, Natriumborat Decahydrat
Größe auswählen
25 G
CHF 26.00
500 G
CHF 58.10
2.5 KG
CHF 233.00
4 X 2.5 KG
CHF 764.00
CHF 26.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 26.00
500 G
CHF 58.10
2.5 KG
CHF 233.00
4 X 2.5 KG
CHF 764.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 26.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Dampfdruck
0.213 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
Dichte
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumtetraborat-Decahydrat ist ein natürlich vorkommendes Material, das als Katalysator oder Additiv für viele organische Transformationen wie z. B. Nef-Reaktion, Knoevenagel-Kondensation, Substitution, Addition, selektive Methylierung von vicinalen Diolen und Desilylierung von Trimethylsilylalkynonen eingesetzt wird.
Anwendung
Natriumtetraborat-Decahydrat kann wie folgt als Katalysator verwendet werden:
  • Regioselektive Thiolyse von 1,2-Epoxiden mit Thiolen zur Synthese von β-Hydroxysulfiden.
  • Hetero-Michael-Addition von Thiolen und Olefinen mit einem Elektronendefizit zur Synthese der entsprechenden β-Addukte.
  • Lösungsmittelfreie Biginelli-Reaktion zur Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen.
Es kann auch als Additiv zur Herstellung von Polypyrrol-Borax-Verbundstoffen mit leistungsfähigen dielektrischen Eigenschaften verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maxime Mivelaz et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 112-124 (2020-02-01)
In eukaryotic cells, the genome is packaged into chromatin and exists in different states, ranging from open euchromatic regions to highly condensed heterochromatic regions. Chromatin states are highly dynamic and are organized by an interplay of histone post-translational modifications and
Federico Corti et al.
Nature communications, 10(1), 1562-1562 (2019-04-07)
The proteoglycan Syndecan-2 (Sdc2) has been implicated in regulation of cytoskeleton organization, integrin signaling and developmental angiogenesis in zebrafish. Here we report that mice with global and inducible endothelial-specific deletion of Sdc2 display marked angiogenic and arteriogenic defects and impaired
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
Eunice F S Vieira et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1195-1199 (2008-03-19)
Oxidized alginate (ADA) and oxidized alginate blended with chitosan (ADA-Chit) were prepared in the presence of borax and CaCl 2, and their interactions with an antifolate drug, pyrimethamine (PYR), have been investigated. Tablets with a mean diameter of 1.2 +/-
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review