Merck
1.06393
Supelco
Natriumcarbonat
anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
wasserfreie Soda, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤1% loss on drying, 300 °C
pH-Wert
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Dichte
2.53 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1100 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Verlinkung
Replaces: SX0400-20; SX0400-5
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch; aus getrockneter Substanz): ≥ 99.9 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicat (als SiO₂): ≤ 0.005 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0.003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0.0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsen): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Trocknungsverlust (300 °C): ≤ 1.0 %
Entspricht ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable