Wichtige Dokumente
799416
Natriumnitrit
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥97%
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
914 °F
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
pH-Wert
9
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.