Merck
914
Natriumnitrit -Lösung
Synonym(e):
Natriumnitrit Zubereitung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
100 mmol/L
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
Zur Verwendung in den Verfahren Naphthol-AS-D-Chloracetat-Esterase und Naphthylacetat-Esterase, Kits 91C und 91A.
Other Notes
0,1 mol/L
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)