71360
Natriumcarbonat Decahydrat
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Soda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH-Wert
11-12 (25 °C, 50 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable