Merck
PHR1000
Supelco
Dextrose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
D-(+)-Glukose, Dextrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001745
traceable to USP 1181302
API-Familie
dextrose
Assay
99.9%
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
detection
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dextrose gehört zur Klasse der Zucker und gilt als bevorzugte Kohlenhydratquelle in parenteralen Ernährungsregimen. Es wird häufig als Lösung zum Einstellen der Tonizität, als Süßungsmittel, Verdünnungs-/Bindemittel für die Nassgranulation, Verdünnungs-/Bindemittel für die Direkttablettierung usw. eingesetzt. Aufgrund des Mangels an Elektrolyten ist es nur für die kurzfristige klinische Anwendung geeignet.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen. Dextrose wird als Standard zum Nachweis von Zusatzstoffen wie Glucose in Getränken mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt. Es kann auch als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels spektrophotometrischer Verfahren verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7785“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of Additives in Beverages Using Ascentis Express Columns
Shimelis O, et al.
Sigma data, 30 (2013)
Handbook of Pharmaceutical Excipients (1986)
A multicommuted flow system for the determination of dextrose in parenteral and hemodialysis concentrate solutions
Knochen M, et al. et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(4), 823-828 (2005)
Handbook of Starch Hydrolysis Products and their Derivatives (1995)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book: Small and Large Animal (2010)