Wichtige Dokumente
62580
Lithiumperchlorat
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤3% water
pH-Wert
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?