525235
Celpure® P65
meets USP/NF testing specifications
Synonym(e):
Diatomeenerde, Diatomaceous silica, Kieselgur
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF testing specifications
Form
solid
Spezifische Aktivität
≤1 EU/g (endotoxin)
Zusammensetzung
SiO2, 98%
Parameter
0.065 (Permeability)
Partikelgröße
~0.20 mm
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable