Wichtige Dokumente
45760
Ethylacetat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
≤0.1% 2-methyl-1-propanol (GC)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% methyl acetate (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCOC(C)=O
Format
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propan-1-ol
- 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)-benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- methyl 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoate
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)