Wichtige Dokumente
1.06512
Supelco
Natriumthiosulfat
anhydrous EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumthiosulfat, Antichlor
Größe auswählen
250 G
CHF 74.80
2.5 KG
CHF 125.00
25 KG
CHF 1’230.00
50 KG
CHF 2’050.00
CHF 74.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 74.80
2.5 KG
CHF 125.00
25 KG
CHF 1’230.00
50 KG
CHF 2’050.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-867-5
NACRES:
NA.21
CHF 74.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥97.0% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.0-9.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
701 g/L
Dichte
1.67 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1350 kg/m3
Anionenspuren
sulfide (S2-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Sulfur-Containing Radical Anions Formed by Photolysis of Thiosulfate: Quantum-Chemical Analysis: In dieser Studie wird die Bildung von schwefelhaltigen radikalen Anionen durch die Photolyse von Thiosulfat untersucht, wobei eine quantenchemische Analyse zum Verständnis ihrer Eigenschaften und ihres Verhaltens eingesetzt wird. Die Forschungsarbeit liefert Einblicke in die photochemischen Prozesse und möglichen Anwendungen in der analytischen Chemie (Fedunov et al., 2023) (Fedunov et al., 2023).
  • Interactions Between Calcium Hypochlorite and Irrigants Commonly Used in Endodontic Practice: A Chemical Analysis: In diesem Artikel werden die chemischen Wechselwirkungen zwischen Calciumhypochlorit und gängigen endodontischen Spülmitteln, einschließlich Natriumthiosulfat, untersucht. Die Studie beleuchtet die analytischen Methoden, die zum Verständnis dieser Wechselwirkungen und ihrer Auswirkungen auf endodontische Behandlungen eingesetzt werden (de Pellegrin et al., 2023) (de Pellegrin et al., 2023).
  • Identification of the Toxic Constituents of Sediments in a Brazilian Subtropical Estuary: Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden toxische Bestandteile in den Sedimenten einer brasilianischen Flussmündung identifiziert, wobei analytische Verfahren zur Messung des Vorhandenseins von Schadstoffen, einschließlich Natriumthiosulfat als Entgiftungsmittel, eingesetzt werden. Die Ergebnisse tragen zur Umweltüberwachung und zur Schadstoffkontrolle bei (Poleza et al., 2014) (Poleza et al., 2014).
  • Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols: Die Arbeit konzentriert sich auf die nachhaltige Synthese von Cadmiumsulfid unter Verwendung von Natriumthiosulfat im mechanochemischen Syntheseprozess. Zu den Anwendungen gehören Photokatalyse, Wasserstofferzeugung und antibakterielle Behandlungen. (Shalabayev et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 97,0 %
Identität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,0–9,5
Sulfid (S): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf