31250
Kaliumchromat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
6.7 (vs air)
Assay
≥99.5%
Verunreinigungen
≤0.005% in water insoluble matters
pH-Wert
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
971 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable