Wichtige Dokumente
20280-U
Florisil® Inorganic Sorbent
60-100 mesh, coarse powder
Synonym(e):
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Magnesiumsilikat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Florisil®, 60-100 mesh, coarse powder
Form
coarse powder
Qualitätsniveau
Verpackung
jar of 454 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
289 m2/g
Matrix
Magnesium silicate hydrate
Aktive Matrixgruppe
magnesium silicate hydrate
Partikelgröße
149-250 μm
60-100 mesh
Porengröße
60 Å mean pore size
Eignung
suitable for (Changes of Official Methods of Analysis, JAOAC, Chapter 24, 208(h), Vol. 49, p 233, 1966.)
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Florisil was used as column packing material in column chromatography.[4]
- Florisil was used as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD)[5], capillary column chromatography[6] and adsorption column chromatography.[7]
- Florisil was used in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry[7] and GC-FID.[8]
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?