Wichtige Dokumente
258776
2,2,4-Trimethylpentan
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Isooctan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
6 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the binary mixture (ethane + 2,2,4-trimethylpentane), to analyses the solubility of ethane using static–synthetic apparatus.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?