Merck
360597
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentan
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Isooctan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1696876
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
98-99 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
6 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2,4-Trimethylpentan (TMP, Isooctan) ist ein flüchtiges organisches Lösungsmittel[1] und wird verwendet, um den Octanwert von Kraftstoffen zu verbessern.[2] TMP ist ein primärer Bezugskraftstoff, dem willkürlich die Octanzahl 100 zugeordnet wurde, da es ruhig und ohne Klopfen verbrennt.[3] Darüber hinaus ist es ein Bestandteil von Benzin.[1] Die physikalischen Eigenschaften der binären Mischungen von n-Heptan und 2,2,4-Trimethylpentan wurden untersucht, was Erkenntnisse über den Verbrennungsprozess von Mischungen primärer Bezugskraftstoffe ermöglichte.[4]
Anwendung
2,2,4-Trimethylpentan (TMP, Isooctan) kann für folgende Untersuchungen eingesetzt werden:
  • Synthese von Polyethylenimin/Kieselgel-Hybridnanopartikeln.[5]
  • Aminosäure-Quantifizierungsverfahren.[6]
  • Auflösen von Bis(2-ethylhexyl)phosphat (DEHPA) zur Bildung einer Lösung, die bei der Extraktion und Rückextraktion von Methylenblau zum Einsatz kommt.[7]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rafael Bermúdez et al.
PloS one, 10(5), e0123945-e0123945 (2015-05-15)
The unabated rise in anthropogenic CO₂ emissions is predicted to strongly influence the ocean's environment, increasing the mean sea-surface temperature by 4°C and causing a pH decline of 0.3 units by the year 2100. These changes are likely to affect
Density, Viscosity, Speed of Sound, Bulk Modulus, and Surface Tension of Binary Mixtures of n-Heptane+ 2,2,4-Trimethylpentane at (293.15 to 338.15) K and 0.1 MPa.
Prak DJL, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59(11), 3842-3851 (2014)
Sulforhodamine B-Loaded Polyethyleneimine/Silica Hybrid Nanoparticles.
Blumling III and Silva GA.
American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, 6.1, 73-77 (2014)
Paul Hellier et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 3, 49-49 (2015-05-06)
The metabolic engineering of photosynthetic microbes for production of novel hydrocarbons presents an opportunity for development of advanced designer biofuels. These can be significantly more sustainable, throughout the production-to-consumption lifecycle, than the fossil fuels and crop-based biofuels they might replace.
Reversed Micellar Extraction of Methylene Blue by using Di (2-ethylhexyl) Phosphoric Acid.
Kinugasa T, et al.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 22(2), 169-176 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf