Fortfahren mit
1.00713
Schwefelsäure
95-98%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Synonym(e):
Schwefelsäure
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
EC Index Number:
231-639-5
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur., suitable for EPA 1613
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
95-98% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-98%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, nitrate (NO3-): ≤0.00010%
cation traces
As: ≤0.000010%, Fe: ≤0.0002%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, V: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Schwefelsäure kann als Säuerungsmittel in einer Reihe von pharmazeutischen Formulierungen und Prozessen eingesetzt werden.
Analysis Note
Adjustment of limit values for Pb and V:
  • Pb (lead) old: ≤ 0.0005% new: ≤ 0.000050% (30% Opt.1Limit: 0.000015%)
  • V (vanadium)* old: ≤ 0.0002% new ≤ 0.00010% (30% Opt.1 limit: 0.00003%)
The cations are harmonised with the limit values of ICH Q3D, the batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8472707208-M07208
concentration
95-98%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, NF, suitable for EPA 1613, JPE, Ph. Eur.
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
assay
95-98% (alkalimetric)
assay
≥97.0%
assay
95-97%
assay
95-97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.