Merck
206911
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
reagent grade, 98%
About This Item
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Assay
98%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH-Wert
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Aluminum chloride participates in the amination of exo-2-chloronorbornane to afford 2-azabicyclo[3.2.1]octane, small amounts of the 3-isomer and exo-2-aminonorbornane. It has been reported to promote the Friedel-Crafts acylation of 4-tert-butylbenzoyl chloride with mesitylene.
Anwendung
Aluminum chloride has been employed for the estimation of total contents of flavonoids in a freeze-dried extract isolated from Issopus officinalis. It has been employed for the synthesis of the following compounds:
  • 3′-methyl-5′,6′,7′,7a′-tetrahydro-4′H-spiro(cyclohexane-1,1′-isobenzofuran)
  • trans-methyl 2-(cyclohex-1-enyl)cyclohexyl ketone
  • 1,1,3-trimethyl-1,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran
  • 1-((2R*,4aS*,8aR*)-2-methyldecahydronaphthalen-4ayl)ethanone
Aluminum chloride may be used as catalyst for the Friedel-Crafts polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide. It may be employed as catalyst for Fries rearrangement of phenyl isobutyrate at 140°C to afford a mixture of 2-hydroxy- and 4-hydroxy-isobutyrophenone.
It may be used to catalyze:
  • Degradation of polystyrene to benzene.
  • Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons.
  • Colorimetric microassay of hydroperoxides.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Catalytic degradation of polystyrene in the presence of aluminum chloride catalyst.
Nanbu H, et al.
Polymer Degradation and Stability, 19(1), 61-76 (1987)
Aliphatic C-H activation with aluminium trichloride-acetyl chloride: expanding the scope of the Baddeley reaction for the functionalisation of saturated hydrocarbons.
Lyall CL, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(9), 1468-1475 (2013)
The obtaining of an antioxidant product based on Issopus officinalis freeze: Dried extract.
Emanuel V, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 5(10), 2078-2085 (2011)
A colorimetric microdetermination of peroxide values utilizing aluminum chloride as the catalyst.
Asakawa T and Matsushita S.
Lipids, 15(11), 965-967 (1980)
Carbonization of pitches-IV: Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons under the presence of aluminum chloride catalyst.
Mochida I, et al.
Carbon, 13(2), 135-139 (1975)