230405
Quecksilber(I)-chlorid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Calomel, Quecksilberchlorür
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.5%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verunreinigungen
≤0.01% HgCl2
Rückstand nach Reduktion
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
400 °C (subl.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
HgCl2: ≤0.01%
SMILES String
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
InChIKey
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable