Merck
215465
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-chlorid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Lineare Formel:
HgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Rückstand nach Reduktion
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
Löslichkeit
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble in salt form(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: passes test
ethyl acetate: soluble(lit.)
glycerol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Quecksilber(II)-chlorid ist ein anorganisches Salz und wird häufig als Katalysator bei der organischen Synthese eingesetzt.
Anwendung
Quecksilber(II)-chlorid kann als Katalysator wie folgt verwendet werden:
  • Additionsreaktion zwischen aromatischen Aminen zu terminalen Acetylenen zur Erzeugung von Iminen, Enaminen und 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin-Derivaten.
  • Cyclisierung von Amidinothioharnstoff mit Phenylhydrazin zur Produktion von 3-Amino-1,2,4-Triazol-Derivaten.
  • Cyclisierung von O-Propargyl-glycolaldehyd- dithioacetalen zur Gewinnung von 3-Pyranonen zusammen mit 2,5-Dihydrofuran-3-carboxaldehyden durch ihre Dithioketal- und Ddithioacetal-Reaktion.
  • Reduktive Dimerisierung und Cyclisierung von α,β-ungesättigten Ketonen zur Produktion von funktionalisierten Cyclopentanolen mit N,N-Dimethylformamid als Lösungsmittel.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashley E Peppriell et al.
Toxicology, 443, 152561-152561 (2020-08-18)
Methylmercury (MeHg) is a ubiquitous environmental contaminant and developmental toxicant known to cause a variety of persistent motor and cognitive deficits. While previous research has focused predominantly on neurotoxic MeHg effects, emerging evidence points to a myotoxic role whereby MeHg
Mercury(II) Chloride.
Koc ovsky P.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 498-498 (1994)
Vasco Branco et al.
Free radical biology & medicine, 52(4), 781-793 (2011-12-27)
Mercury compounds exert toxic effects via interaction with many vital enzymes involved in antioxidant regulation, such as selenoenzymes thioredoxin reductase (TrxR) and glutathione peroxidase (GPx). Selenium supplementation can reactivate the mercury-inhibited TrxR and recover the cell viability in vitro. To
Igor Shuryak et al.
Scientific reports, 9(1), 11361-11361 (2019-08-08)
Exposure to chronic ionizing radiation (CIR) from nuclear power plant accidents, acts of terrorism, and space exploration poses serious threats to humans. Fungi are a group of highly radiation-resistant eukaryotes, and an understanding of fungal CIR resistance mechanisms holds the