Merck
229415
Sigma-Aldrich
Aluminiumnitrat Nonahydrat
99.997% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium nitrate
Größe auswählen
10 G
CHF 66.20
100 G
CHF 416.00
CHF 66.20
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 66.20
100 G
CHF 416.00
About This Item
Lineare Formel:
Al(NO3)3 · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 66.20
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.997% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
135 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: very soluble(lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChIKey
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumnitrat-Nonahydrat ist ein kristallines Aluminiumsalz der Salpetersäure, das in erster Linie als Katalysator bei der Herstellung von Erdölprodukten wie Benzin und anderen Kraftstoffen eingesetzt wird. Außerdem wird es bei der Herstellung von Aluminiumoxid sowie der Herstellung von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien verwendet.[1][2]
Anwendung
Aluminiumnitratnonahydrat kann als Vorläufer für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • AlF3-beschichtetes LiCoO2, das zum Herstellen einer Verbundmaterialmischungskathode mit Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 für Li-Ion-Akkus verwendet wird.
  • Dispergieren von Aluminiumoxid.
  • Aluminiumoxidgel durch Sol-Gel-Verfahren und reines Gamma-Aluminiumoxid durch Hydrolyse.
  • Nanokristallines ZnAl2O4 durch ein hydrothermales Verfahren.
  • Geschichtete Magnesiumaluminiumhydroxide, die als Nanobehälter von Korrosionsschutzmitteln für organische Schutzbeschichtungen anwendbar sind.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydrothermal Synthesis of High Specific Capacity Al-doped V6O13 Cathode Material for Lithium-Ion Battery
Zhengguang Zou, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 12, 1670-1679 (2017)
Stefan Neatu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-06-05)
This study presents the synthesis and characterization of lanthanum-modified alumina supported cerium-manganese mixed oxides, which were prepared by three different methods (coprecipitation, impregnation and citrate-based sol-gel method) followed by calcination at 500 °C. The physicochemical properties of the synthesized materials
Ivan F Myronyuk et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 153-153 (2016-03-24)
Transformation of Al(NO3)3∙9H2O (upon heating in the range of 20-1200 °C) into blends of amorphous and crystalline boehmite (210-525 °C), amorphous alumina and crystalline γ-Al2O3 (850 °C), and crystalline α-Al2O3 (1100 °C) was analyzed using X-ray diffraction (XRD), high-resolution transmission electron microscope (HRTEM), infrared
AlF 3-coated LiCoO 2 and Li [Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3] O 2 blend composite cathode for lithium ion batteries.
Lee KS, et al.
Journal of Power Sources, 196(16), 6974-6977 (2011)
Fabrication of ?-alumina fibers by sol-gel and electrospinning of aluminum nitrate precursor solutions
Jose Hafid Roque-Ruiz, et al
Results in Physics, 12, 193-204 (2019)