179922
Kaliumphthalat, einbasisch
ACS reagent, acidimetric standard
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
acidimetric standard
Qualitätsniveau
Assay
99.95-100.05% dry basis
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.002% S compounds
≤0.003% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH-Wert
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)