Fortfahren mit
60489
Kaliumperoxodisulfat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Kaliumpersulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 53.20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.32
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-781-8
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
CHF 53.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
solubility
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
General description
Kaliumperoxodisulfat ist auch als Kaliumpersulfat (K2S2O8) bekannt. Es wird verbreitet als Oxidationsmittel und Polymerisationseinleiter in der organischen Synthese eingesetzt.
Application
Kaliumperoxodisulfat kann wie folgt verwendet werden:      
  • Als Polymerisationseinleiter bei der Synthese von Polyacrylamid mittels Radikalpolymerisation von Acrylamid.      
  • Als Oxidationsmittel bei der photochemischen Oxidation von wässriger Atrazinlösung.
K2S2O8 kann für folgende Prozesse verwendet werden:      
  • Das K2S2O8-AgSCF3-Katalysatorsystem wird bei der direkten Trifluormethylthiolierung von nicht aktivierten C(sp3)-H-Bindungen unter milden Bedingungen eingesetzt. Die Verwendung von K2S2O8 in diesem Prozess spielt eine wichtige Rolle bei der Aktivierung der C-H-Bindung und der Oxidation von AgSCF3.
  • K2S2O8-FeCl3 wird für die Thiocyanatierung von 2H-Indazolen mit Ammoniumthiocyanat als Thiocyanatierungsmittel eingesetzt.
Other Notes
Oxidationsmittel für den Schmelzaufschluss
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
379824216224210056
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.8%, ACS reagent
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (RT)
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
99.8%, 99.8-100.3% (ACS specification)
solubility
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble (0.42 g/l at 20 °C (68 °F))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumperoxodisulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf