Merck
156264
Sigma-Aldrich
Ammoniumformat
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
Größe auswählen
100 G
CHF 28.60
500 G
CHF 57.50
1 KG
CHF 93.60
2.5 KG
CHF 251.00
CHF 28.60
Check Cart for Availability
Diese SKU ist auch in äquivalenter Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 28.60
500 G
CHF 57.50
1 KG
CHF 93.60
2.5 KG
CHF 251.00
About This Item
Lineare Formel:
HCO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.06
Beilstein:
3625095
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
39021903
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 28.60
Check Cart for Availability
Diese SKU ist auch in äquivalenter Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
Assay
97%
Form
granular
moist crystals
pH-Wert
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumformat ist ein Ammoniumsalz der Ameisensäure. Es ist ein kostengünstiges und vielversprechendes N-Formylierungsmittel für verschiedene Amine (sekundär und Anilin).[1] Seine wasserfreie Form kann als Katalysator bei der Synthese von verschiedenen Aminderivaten aus aliphatischen und aromatischen Verbindungen eingesetzt werden.[2]
Ammoniumformat kann als Quelle zur Ammoniakerzeugung eingesetzt werden.[3] Es kann auch für die reduktive Alkylierung von Aminen verwendet werden.[4]
Anwendung
Ammoniumformat kann zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:
  • Entschützen von N-Benzylderivaten von Aminosäuren und Aminen, um freie Aminosäuren und Amine zu erhalten.[5]
  • Umwandlung von α,β-ungesättigten Nitroalkenen zu den entsprechenden Oximen.[6]
  • Herstellung von Nitrilen.[7]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Appukkuttan P et al.
Microwave Methods in Organic Synthesis, 266 (2006)
Copper-Catalyzed Synthesis of Nitriles by Aerobic Oxidative Reaction of Alcohols and Ammonium Formate.
Yadav DKT and Bhanage BM.
European Journal of Organic Chemistry, 23, 5106-5110 (2013)
Trost.MB
Comprehensive Organic Synthesis, 8 (1991)
The palladium assisted transfer reduction of a, ?-unsaturated nitroalkenes to oximes using ammonium formate.
Kabalka GW, et al.
Synthetic Communications, 20(16), 2453-2458 (1990)
Rapid debenzylation of N-benzylamino derivatives to amino-derivatives using ammonium formate as catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Spicer LD.
Tetrahedron Letters, 28(5), 515-516 (1987)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, I need the expiry date of the ammonium formiate CAS 156264, batch MKCQ2722. In the COA available and in the bottle it does not have.
    1 answer
    1. Please see the Certificate of Analysis for Product 156265 Lot MKCQ2722:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/15/156264/156264-BULK_______MKCQ2722__.pdf.
      This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.