Merck
09735
Sigma-Aldrich
Ammoniumformat
BioUltra, ≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
Größe auswählen
50 G
CHF 118.00
250 G
CHF 391.00
CHF 118.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 118.00
250 G
CHF 391.00
About This Item
Lineare Formel:
HCO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.06
Beilstein:
3625095
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
eCl@ss:
39021903
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 118.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Form
crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤2% water
Glührückstand (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH-Wert
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ammoniumformat kann zur Untersuchung von biologischen Puffern verwendet werden. Ammoniumformat wurde in einer Untersuchung zur Entwicklung einer extrem empfindlichen und selektiven Hochleistungsflüssigkeitschromatographiemethode für eines der flüchtigen signalgebenden Phytohormone, Jasmonsäure (JA), eingesetzt. Darüber hinaus wurde Ammoniumformat in einer Untersuchung zur Entwicklung und Validierung einer Methode für die Flüssigchromatographie mit Direkteinspritzung, Elektronenspray-Ionisation und Tandem-Massenspektrometrie (LC-ESI-MS/MS) für den schnellen und einfachen Nachweis von 13 Phenylalkylamin-Derivaten verwendet.
Sonstige Hinweise
Pufferkomponente für die Trennung und Aufreinigung von Glykosaminoglykanen aus komplexen Systemen mittels Affinitätschromatographie mit Polybren[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B A Hodson et al.
Journal of chromatography, 565(1-2), 416-423 (1991-04-19)
A new system for the isolation and purification of glycosaminoglycans (GAGs) and related molecules from complex systems such as plasma is described. Affinity chromatography which exploits the very high affinity between the polymeric base Polybrene and sulphated polysaccharides was used.
Anne M Filppula et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1202-1209 (2014-04-10)
Previous studies have shown that several protein kinase inhibitors are time-dependent inhibitors of cytochrome P450 (CYP) 3A. We screened 14 kinase inhibitors for time-dependent inhibition of CYP2C8 and CYP3A. Amodiaquine N-deethylation and midazolam 1'-hydroxylation were used as marker reactions for
Sai Duan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(13), 4625-4633 (2013-02-21)
Local structures and adsorption energies of a formic acid molecule and its decomposed intermediates (H, O, OH, CO, HCOO, and COOH) on highly electrocatalytically active mushroom-like Au-core@Pd-shell@Pt-cluster nanoparticles with two atomic layers of the Pd shell and stoichiometric Pt coverage
Therese Fagerqvist et al.
Journal of neurochemistry, 126(1), 131-144 (2013-02-01)
Inclusions of intraneuronal alpha-synuclein (α-synuclein) can be detected in brains of patients with Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. The aggregation of α-synuclein is a central feature of the disease pathogenesis. Among the different α-synuclein species, large oligomers/protofibrils have
Jo Philips et al.
Journal of contaminant hydrology, 147, 25-33 (2013-03-19)
Acidification due to microbial dechlorination of trichloroethene (TCE) can limit the bio-enhanced dissolution of TCE dense non-aqueous phase liquid (DNAPL). This study related the dissolution enhancement of a TCE DNAPL to the pH buffer capacity of the medium and the
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Why the COA doesn't contain expiry date? How to determine the expiry date of the chemicals
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 3.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.