Wichtige Dokumente
154954
Pentan
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Dampfdruck
26.98 psi ( 55 °C)
8.4 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.010% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.60
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 245-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentane is a low boiling solvent, which finds applications in industries as a petroleum solvent and as a substitute for diethyl ether.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?