Merck
128082
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglycol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1098271
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
Methode(n):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
135 °C (lit.)
Dampfdruck:
3.8 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3.8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °F
Expl.-Gr.
14 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.10% water
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Ethoxyethanol ist ein Glycolether. Es wurde als Präkursor für Ethoxyessigsäure (EAA) ausgewiesen. Die verschiedenen physikalischen Eigenschaften (Dichte, Brechungsindex, Viskosität und Schallgeschwindigkeit) der binären Gemische mit n-Alkanen, 2,2,4-Trimethylpentan und Cyclohexan wurden beurteilt. Daten über das unter Hochdruck gemessene Dampf-Flüssig-Gleichgewicht (Vapor-liquid equilibrium, VLE) der binären Gemische mit CO2 wurden beschrieben. Es kann als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Eisen(III) unter Verwendung des Ligands, N,N-bis(2-hydroxy-5-bromo-benzyl)1,2 diaminopropan (HBDAP), verwendet werden.
Anwendung
2-Ethoxyethanol (Ethylenglycolmonoethylether) wurde bei Embryotoxizitätstests an Zebrafischen (ZET) verwendet. Es kann bei der Trennung von stark hydrophoben Analyten durch elektrokinetische Chromatographie mittels Mikroemulsion und Lösungsmittel-modifizierte mizellare elektrokinetische Chromatographie als Co-Tensid wirken.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Selective preconcentration, separation and speciation of ferric iron in different samples using N, N'-bis (2-hydroxy-5-bromo-benzyl) 1, 2 diaminopropane"
Kara D and Alkan
Talanta, 55(2), 415-423 (2001)
"Comparison of microemulsion electrokinetic chromatography and solvent-modified micellar electrokinetic chromatography"
Hansen HS, et al.
Journal of Separation Science, 24(8), 643-650 (2001)
Measurements and correlation of high-pressure VLE of binary CO2-alcohol systems (methanol, ethanol, 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol).
Joung SN, et al.
Fluid Phase Equilibria, 185(1), 219-230 (2001)
Density, Viscosity, Refractive Index, and Speed of Sound in Binary Mixtures of 2-Ethoxyethanol with n-Alkanes (C6 to C12), 2, 2, 4-Trimethylpentane, and Cyclohexane in the Temperature Interval 298.15-313.15 K.
Aminabhavi TM and Gopalakrishna B.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(3), 632-641 (1995)
Sanne A B Hermsen et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(3), 745-753 (2011-01-18)
The zebrafish embryotoxicity test (ZET) is a fast and simple method to study chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis in ovo. We developed a novel quantitative evaluation method to assess the development of the zebrafish