Merck
57082-U
Supelco
Supelclean LC-Aluminiumoxid-A SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Matrix
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Partikelgröße
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1