Wichtige Dokumente
10229
Silbersulfat
puriss., ≥99%
Synonym(e):
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?