Y0002010
Rotigotin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl-[2-(2-thienyl)-ethyl]-amino]-1-naphthalinol, (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl-(2-(2-thienyl)-ethyl)-amino)-1-naphthol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rotigotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)CCN(C2CCc3c(cccc3O)C2)CCC
InChI
1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3
InChIKey
KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)