Wichtige Dokumente
Y0002005
Rotigotin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rotigotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChIKey
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)