Fortfahren mit
SML3476
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0002407Y00024091078074
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)