Wichtige Dokumente
Y0001628
Tribenosid Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzylether, Dibenzylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tribenoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1.5-3.5 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)