Wichtige Dokumente
Y0001575
Bupivacain Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Dimethylanilin, 2,6-Xylidin, 2-Amino-1,3-dimethylbenzen, 2-Amino-m-xylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
bupivacaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)