Y0001425
Nicotine ditartrate Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz) Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
InChIKey
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)