1043513
USP
Asparagin Monohydrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminobernsteinsäure-monoamid, (S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
asparagine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable