Merck
Y0000877
Bisoprolol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bisoprolol -hemifumarat (Salz), 1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)-ethoxy]-methyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)-amino]-2-propanol -hemifumarat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bisoprolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChIKey
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bisoprolol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Kardioselektiver β1-Adrenozeptor-Antagonist.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akira Sezai et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 144(5), 1241-1248 (2012-08-04)
We previously performed a trial of intravenous landiolol hydrochloride during and after cardiac surgery (the PASCAL trial) and demonstrated a preventive effect on postoperative atrial fibrillation (AF). In the present study, we investigated the efficacy of increasing the dose and
Astrid Kassner et al.
The Journal of heart and lung transplantation : the official publication of the International Society for Heart Transplantation, 31(10), 1127-1135 (2012-09-15)
Response to catecholamines is blunted in terminal heart failure due to β-receptor downregulation and uncoupling from adenylyl cyclase (AC). Improved myocardial responsiveness to catecholamines after ventricular assist device (VAD) support is associated with upregulation of β1-adrenergic receptors (β1-ARs). Little is
Viktor Nagy
Orvosi hetilap, 154(44), 1731-1734 (2013-10-29)
The prevalence of chronic heart failure in Hungary is 1.6% in the adult population, but it occurs in 15-20% of subjects over 80 years of age. The base of treatment of heart failure is the blockade of the neuro-hormonal system
Masaki Hashiyada et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 15(2), 103-105 (2012-12-12)
An elderly person died of uncontrolled bradycardia in a hospital. The doctor had prescribed 1.35 mg of bisoprolol fumarate orally, but a nurse mistakenly gave the patient 10 mg of the drug 9 hours prior to her death. Bisoprolol was
Benjamin J Hirsh et al.
Circulation. Heart failure, 5(5), 560-565 (2012-08-03)
Chronotropic incompetence is defined as the inability to reach 80% of heart rate (HR) reserve or 80% of the maximally predicted HR during exercise. The presence of chronotropic incompetence is associated with reduced peak oxygen consumption, and rate-responsive pacing therapy