Merck
MAWP037P0
Millipore
Flüssigkeitskontaminationsmonitor, 37 mm, Zellulosemischester, 0,8 µm, weiß, mit Einlage
Colorimetric particle monitoring
Synonym(e):
Fluid monitors
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Porengröße
0.8 μm pore size
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Überwachungsgeräte für die Flüssigkeitskontaminationsanalyse sind transparente Einweg-Filterhalter aus Tenite-Kunststoff, die mit Zellulosemischestermembranen und absorbierenden Celluloseeinlagen vormontiert sind. Die Filter werden zwischen Abschnitten des Überwachungsgeräts versiegelt, mit einer dicken Celluloseeinlage unter dem Filter, um die Probe gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen.
Der Average Background Particle Count (durchschnittliche Hintergrundpartikel) ist auf jeder Verpackung der Überwachungsgeräte angegeben. Spezielle dicke Einlagen unterstützen den Filter bei hohen Differenzdrücken.
Für gewichtsgleiche Flüssigkeitsüberwachungsgeräte, sehen Sie MAWP037PM.
Komponenten (von oben nach unten):
  • Blauer Stopfen (Polyethylen)
  • Überwachungsgerätdeckel (Tenite)
  • 0,8 μm MF-Millipore Filter, 37 mm (Zellulosemischester)
  • Dicke absorbierende Einlage, 34 mm (Cellulose)
  • Überwachungsgerätunterseite (Tenite)
  • Roter Stopfen (Polyethylen)
Ersatzteile
  • AAWP037P0 | MF-Millipore Membranfilter, 0,8 μm Porengröße (Überwachungsgerät zur Flüssigkeitsüberwachung wird mit dicken absorbierenden Einlagen nachgefüllt)
  • AP30034P0 | Dicke absorbierende Einlage, 34 mm
  • M000037P0 | Flüssigkeitskontaminationsüberwachungsgerät, leer
Prinzip
Vakuumfiltration
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2