Merck
Y0000849
Clotrimazol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clotrimazol, 1-(o-Chlor-α,α-diphenylbenzyl)-imidazol, 1-(o-Chlortrityl)-imidazol, 1-[(2-Chlorphenyl)-diphenylmethyl]-1H-imidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clotrimazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChIKey
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clotrimazole for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sandra Gemma et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(15), 6948-6967 (2012-07-13)
Despite recent progress in the fight against malaria, the emergence and spread of drug-resistant parasites remains a serious obstacle to the treatment of infections. We recently reported the development of a novel antimalarial drug that combines the 4-aminoquinoline pharmacophore of
Barbara A Miller et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(7), H1010-H1022 (2013-02-05)
The second member of the transient receptor potential-melastatin channel family (TRPM2) is expressed in the heart and vasculature. TRPM2 channels were expressed in the sarcolemma and transverse tubules of adult left ventricular (LV) myocytes. Cardiac TRPM2 channels were functional since
Michael B McFerrin et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 303(10), C1070-C1078 (2012-09-21)
An important event during apoptosis is regulated cell condensation known as apoptotic volume decrease (AVD). Ion channels have emerged as essential regulators of this process mediating the release of K(+) and Cl(-), which together with osmotically obliged water, results in
Natalia Mast et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 86-94 (2013-04-23)
Although there are currently three generations of antifungal azoles on the market, even the third-generation agents show undesirable interactions with human cytochrome P450 (P450) enzymes. CYP46A1 is a cholesterol-metabolizing P450 in the brain that tightly binds a number of structurally
Maria F Sassano et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2406-2414 (2013-02-27)
Colloidal aggregation is the dominant mechanism for artifactual inhibition of soluble proteins, and controls against it are now widely deployed. Conversely, investigating this mechanism for membrane-bound receptors has proven difficult. Here we investigate the activity of four well-characterized aggregators against
Questions
  1. pack size, please
    1 answer
    1. As described under "Packaging" on the Product Detail Page, this product is supplied in 1.005 mg quantities.