Wichtige Dokumente
Y0000766
Phthalsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluorescein
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
210-211 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)