Merck
80010
Sigma-Aldrich
Phthalsäure
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure
Größe auswählen
100 G
CHF 35.60
1 KG
CHF 75.50
CHF 35.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 35.60
1 KG
CHF 75.50
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
Beilstein:
608199
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 35.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (T)
Form
powder or crystals
Glührückstand
≤0.02% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
210-211 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phthalsäure (1,2-Benzendicarboxylsäure) ist eine aromatische Dicarboxylsäure. Bei Erwärmung erfolgt eine Dehydratisierung, aus der ein zyklisches Anhydrid entsteht. Sie kann aus Phthalsäureanhydrid synthetisiert werden.[1]
Anwendung
Phthalsäure kann in der Synthese von Benzoesäure eingesetzt werden.[1] Sie kann verwendet werden, um bei der hydrophilen Interaktionsflüssigkeitschromatografie (HILIC) gekoppelt mit einer Elektrospray-Ionisations-massenspektrometrischen (ESI-MS/MS) Analyse von freien Aminosäuren in menschlichem Schilddrüsengewebe die mobile Phase zu konstituieren.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanshu Qi et al.
Analytica chimica acta, 870, 75-82 (2015-03-31)
In this work, 0.08 mmol L(-1) of phthalic acid was introduced as a mobile phase additive to quantify free amino acids (AAs) by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS). The addition of phthalic
Christopher H Hurst et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 74(2), 297-308 (2003-06-14)
Phthalate esters are widely used as plasticizers in the manufacture of products made of polyvinyl chloride. Mono-(2-ethylhexyl)-phthalate (MEHP) induces rodent hepatocarcinogenesis by a mechanism that involves activation of the nuclear transcription factor peroxisome proliferator-activated receptor-alpha (PPARalpha). MEHP also activates PPAR-gamma
Paula J Lapinskas et al.
Toxicology, 207(1), 149-163 (2004-12-14)
Phthalate esters belong to a large class of compounds known as peroxisome proliferators (PP). PP include chemicals that activate different subtypes of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family. The ability of phthalate esters and their metabolites to activate responses through
Russ Hauser
Seminars in reproductive medicine, 24(3), 156-167 (2006-06-29)
Scientific and public concern about the potential risk of environmental chemicals to male reproductive health has been heightened by reports of downward trends in semen quality, as well as increased rates of developmental urogenital tract anomalies and testicular cancer. Of
Randi J Bertelsen et al.
Environmental health perspectives, 121(2), 251-256 (2012-11-21)
High-molecular-weight phthalates in indoor dust have been associated with asthma in children, but few studies have evaluated phthalate biomarkers in association with respiratory outcomes. We explored the association between urinary concentrations of phthalate metabolites and current asthma. In a cross-sectional