Merck
Y0000641
Azithromycin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Azithromycin Dihydrat, N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A, CP-62993
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H72N2O12 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
785.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azithromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12.2H2O/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28;;/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3;2*1H2/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-;;/m1../s1
InChIKey
SRMPHJKQVUDLQE-KUJJYQHYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Azithromycin for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Azithromycin Dihydrat ist ein Makrolid-Antibiotikum, der Azalid Unterklasse. Es bindet an die 50S-Untereinheit des 70S bakterieller Ribosomen und hemmt die RNA-abhängige Protein-Synthese in Bakterienzellen. Azithromycin hat auch immunmodulierende/entzündungshemmende Eigenschaften, diese sind nützlich bei der Behandlung von zystischer Fibrose.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patricia C Valery et al.
The Lancet. Respiratory medicine, 1(8), 610-620 (2014-01-28)
Indigenous children in high-income countries have a heavy burden of bronchiectasis unrelated to cystic fibrosis. We aimed to establish whether long-term azithromycin reduced pulmonary exacerbations in Indigenous children with non-cystic-fibrosis bronchiectasis or chronic suppurative lung disease. Between Nov 12, 2008
Katharina Krenn et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 149(4), 1194-1202 (2015-01-18)
Azithromycin has become a standard of care in therapy of bronchiolitis obliterans following lung transplantation. Matrix metalloprotease-9 broncho-alveolar lavage levels increase in airway neutrophilia and bronchiolitis obliterans. Interleukin-17 may play a role in lung allograft rejection, and interleukin-12 is downregulated
Sarah E Burr et al.
Bulletin of the World Health Organization, 92(7), 490-498 (2014-08-12)
To evaluate the effect of repeated mass drug administration (MDA) of azithromycin in the Gambia on the nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and on the emergence of antibiotic-resistant strains. This study involved villages that participated in a cluster randomized trial
Keith C Meyer et al.
The European respiratory journal, 44(6), 1479-1503 (2014-11-02)
Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) is a major complication of lung transplantation that is associated with poor survival. The International Society for Heart and Lung Transplantation, American Thoracic Society, and European Respiratory Society convened a committee of international experts to describe
Josje Altenburg et al.
JAMA, 309(12), 1251-1259 (2013-03-28)
Macrolide antibiotics have been shown beneficial in cystic fibrosis (CF) and diffuse panbronchiolitis, and earlier findings also suggest a benefit in non-CF bronchiectasis. To determine the efficacy of macrolide maintenance treatment for adults with non-CF bronchiectasis. The BAT (Bronchiectasis and