Fortfahren mit
D7906
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamid
chiral derivatizing agent , powder
Synonym(e):
FDAA, Marfey-Reagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.70
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 394.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9FN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 81.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamid, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Yellow to Light Yellow with Green
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamid eignet sich zur Derivatisierung von in Zellwänden befindlichen Aminosäuren, Glutamat und Anilin. Derivatisierte D- und L-Aminosäuren können mittels HPLC getrennt und quantifiziert werden.
Biochem/physiol Actions
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamid (FDAA) ist ein chirales Derivatisierungsmittel und kommt routinemäßig in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie zum Einsatz, um die Bestimmung von nicht derivatisierten Aminosäuren zu verbessern. Mit FDAA lassen sich Stereoisomere wirkungsvoll trennen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7147820425384216
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
-
assay
-
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, Yellow to Light Yellow with Green
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)