Merck
Y0000321
Clarithromycin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clarithromycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H69NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clarithromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChIKey
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clarithromycin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum. Es verhindert das Bakterienwachstum durch Störung der Proteinsynthese. Clarithromycin ist eine säurestabile Variante von Erythromycin und ist besonders wirksam gegen gram-negative Bakterien. Es hat eine kurze Halbwertszeit, jedoch ist sein Metabolit 14-Hydroxyclarithromycin fast doppelt so wirksam wie Clarithromycin gegen bestimmte Bakterien.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shamira J Shallom et al.
Journal of clinical microbiology, 51(9), 2943-2949 (2013-06-28)
Mycobacterium abscessus (M. abscessus sensu lato, or the M. abscessus group) comprises three closely related taxa whose taxonomic statuses are under revision, i.e., M. abscessus sensu stricto, Mycobacterium bolletii, and Mycobacterium massiliense. We describe here a simple, robust, and cost-effective
Eleonora Altman et al.
Canadian journal of microbiology, 60(1), 35-39 (2014-01-08)
Lipopolysaccharide (LPS) of Helicobacter pylori exhibits several unique structures, such as Lewis (Le) antigens, α-1,6-glucan, and dd-heptan. To investigate the relationship between LPS structure and resistance to clarithromycin, 41 Canadian isolates of H. pylori were characterized by whole-cell ELISA (enzyme-linked
Chung-Su Park et al.
The American journal of gastroenterology, 109(10), 1595-1602 (2014-08-06)
Helicobacter pylori eradication rates with clarithromycin-based triple therapy are declining, and an alternative strategy is needed urgently. We sought to compare the efficacy of pretreatment antimicrobial susceptibility-guided vs. clarithromycin-based triple therapy for H. pylori eradication in a region with high
Stig Lyngbæk et al.
European journal of preventive cardiology, 21(10), 1275-1284 (2013-06-01)
Low prevalence of detectable cardiac troponin in healthy people and low-risk patients previously curtailed its use. With a new high-sensitive cardiac troponin assay (hs-cTnT), concentrations below conventional detection may have prognostic value, notably in combination with N-terminal pro-B-type natriuretic peptide
Alicia C Marin et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 14(7), 843-861 (2013-03-30)
Helicobacter pylori infection is generally treated with therapies that include a proton pump inhibitor (PPI) and, at least, two antibiotics being clarithromycin one of the most used. Antibiotic resistance, mainly to clarithromycin, seems to be increasing in many geographical areas