1481226
USP
Oxaliplatin-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexandiamin-N,N′)dinitratoplatin(II)
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxaliplatin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Pt+4].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
InChIKey
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für:
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin zur Injektion
- Oxaliplatin-Injektion
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)