Merck
W445000
Sigma-Aldrich
Methyl-3-hydroxy-buttersäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
FEMA-Nummer:
4450
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity; wine-like
SMILES String
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChIKey
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
321.8 °F
Flammpunkt (°C)
161 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)