Wichtige Dokumente
W379620
Vanillylbutylether
≥96%, FG
Synonym(e):
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
creamy; vanilla
SMILES String
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
InChIKey
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Inducible desensitization to capsaicin with repeated low-dose exposure in human volunteers.: Diese randomisierte, kontrollierte Studie untersucht die Desensibilisierungseffekte von Capsaicin durch wiederholte Niedrigdosis-Exposition. Die Studie bietet Einblicke in die möglichen Anwendungen von Vanillylbutylether als Alternative zur Reduzierung der Empfindlichkeit gegenüber Capsaicin (Nolden et al., 2024).
- The effects of vanilloid analogues structurally related to capsaicin on the transient receptor potential vanilloid 1 channel.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener Vanilloid-Analoga, einschließlich Vanillylbutylether, auf den TRPV1-Kanal und hebt die biochemischen Wechselwirkungen und mögliche therapeutische Anwendungen hervor (Oka et al., 2022).
- Vertical alignment of liquid crystals on plant-based vanillin derivative-substituted polystyrene films.: In dieser Studie wird die Verwendung von Vanillinderivaten, einschließlich Vanillylbutylether, bei der Ausrichtung von Flüssigkristallen untersucht, was zu Fortschritten in der Displaytechnologie führen könnte (Ju et al., 2019).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?