Wichtige Dokumente
W506907
(1S)-(−)-Verbenon
≥93%
Synonym(e):
(1S,5S)-2-Pinen-4-on, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on
Größe auswählen
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥93%
Optische Aktivität
[α]20/D −140°, c = 10 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous; minty; spicy
SMILES String
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChIKey
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Anwendung
- Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activities of the Essential Oil of Tagetes parryi A. Gray (Asteraceae) and Verbenone.: This article reports on the anti-inflammatory and pain-relief effects of (1S)-(−)-Verbenone as part of the essential oil of Tagetes parryi, suggesting potential therapeutic applications for pain management and inflammation (González-Velasco et al., 2022).
Haftungsausschluss
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters