Merck
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
Synonym(e):
Isojasmone
Größe auswählen
W355220-SAMPLE-K
CHF 51.30
100 G
CHF 308.00
1 KG
CHF 1’230.00
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W355220-SAMPLE-K
CHF 51.30
100 G
CHF 308.00
1 KG
CHF 1’230.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
FEMA-Nummer:
3552
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.033
NACRES:
NA.21
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
jasmine; floral; waxy
SMILES String
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
InChIKey
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F
Flammpunkt (°C)
114 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)