Wichtige Dokumente
T2545000
Trolamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Triethanolamin, 2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
trolamine
Selbstzündungstemp.
600 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)