1.08372
Triethanolamin
(Trolamine)
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Triethanolamin, Tris(2-hydroxyethyl)amin, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamin, TEA, 2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
325 °C (DIN 51794)
600 °F
Expl.-Gr.
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
pH-Wert
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
Übergangstemp.
flash point 190 °C
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup